Learn More
Cytochrome b5, rHuman
Código de producto. 11589226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11589226 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11589226 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor P2252
Cytochrome b5, rHuman
Cytochrome b5 is a membrane-bound hemoprotein that enhances the catalytic efficiency of some P450 isoforms. Our human cytochrome b5 is overexpressed in E. coli and purified to homogeneity. This enzyme is provided in solution.
For Research Use Only. Not for any animal or human therapeutic or diagnostic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Contenido y almacenamiento Store at -80°C
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión E. coli
Categoría de investigación Toxicology & Drug Metabolism
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.