missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18479489 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18479489 0.05 mg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18479489 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00080777B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane Polyclonal antibody specifically detects Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH04373.1
Alias de gen CYB5M, CYB5-M, CYPB5M, Cytochrome b5 outer mitochondrial membrane isoform, cytochrome b5 type B, cytochrome b5 type B (outer mitochondrial membrane), DKFZp686M0619, OMB5, outer mitochondrial membrane cytochrome b5, type 2 cyt-b5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CYB5B (AAH04373.1, 1 a.a. - 146 a.a.) full-length human protein. MATAEASGSDGKGQEVETSVTYYRLEEVAKRNSLKELWLVIHGRVYDVTRFLNEHPGGEEVLLEQAGVDASESFEDVGHSSDAREMLKQYYIGDIHPSDLKPESGSKDPSKNDTCKSCWAYWILPIIGAVLLGFLYRYYTSESKSS
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80777
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.