Learn More
Citisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
93.50€ - 330.00€
CAS | 485-35-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H14N2O |
Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
Clave InChI | ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N |
Sinónimo | cytisine, baptitoxine, sophorine, --cytisine, laburnin, baptitoxin, tabex, cytiton, cytitone, ulexine |
PubChem CID | 10235 |
ChEBI | CHEBI:4055 |
SMILES | C1C2CNCC1C3=CC=CC(=O)N3C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15560594
|
Thermo Scientific Acros
458852500 |
250 mg |
93.50€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15550594
|
Thermo Scientific Acros
458850010 |
1 g |
330.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
485-35-8 | |
190.24 | |
cytisine, baptitoxine, sophorine, --cytisine, laburnin, baptitoxin, tabex, cytiton, cytitone, ulexine | |
CHEBI:4055 |
C11H14N2O | |
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N | |
10235 | |
C1C2CNCC1C3=CC=CC(=O)N3C2 |
Especificaciones
Cytisine | |
154.0°C to 156.0°C | |
5% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
cytisine, baptitoxine, sophorine, --cytisine, laburnin, baptitoxin, tabex, cytiton, cytitone, ulexine | |
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N | |
190.24 | |
CHEBI:4055 | |
98% |
485-35-8 | |
218°C (3.0 hPa) | |
Auténtico | |
C11H14N2O | |
Solubility in water: 493g/L (16°C). | |
C1C2CNCC1C3=CC=CC(=O)N3C2 | |
10235 | |
190.24 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIELLavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto,si lleva y resulta fácil
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 207-616-
- Cytisine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.