Learn More
CYTB Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 463.00€
Especificaciones
| Antígeno | CYTB |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18646168
|
Novus Biologicals
NBP3-05590-100ul |
100 μg |
463.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18696008
|
Novus Biologicals
NBP3-05590-20ul |
20 μg |
188.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CYTB Polyclonal antibody specifically detects CYTB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| CYTB | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 4519 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| cytochrome b, MTCYB, MT-CYB mitochondrially encoded cytochrome b | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3-103 of mouse CYTB (NP_904340.1). NMRKTHPLFKIINHSFIDLPAPSNISSWWNFGSLLGVCLMVQIITGLFLAMHYTSDTMTAFSSVTHICRDVNYGWLIRYMHANGASMFFICLFLHVGRGLY | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |