Descripción
CYTB Polyclonal antibody specifically detects CYTB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CYTB |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | cytochrome b, MTCYB, MT-CYB mitochondrially encoded cytochrome b |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3-103 of mouse CYTB (NP_904340.1). NMRKTHPLFKIINHSFIDLPAPSNISSWWNFGSLLGVCLMVQIITGLFLAMHYTSDTMTAFSSVTHICRDVNYGWLIRYMHANGASMFFICLFLHVGRGLY |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |