missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cysteinyl Leukotriene R1/CysLTR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18532359 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18532359 0.05 mL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18532359 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS1317

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cysteinyl Leukotriene R1/CysLTR1 Polyclonal antibody specifically detects Cysteinyl Leukotriene R1/CysLTR1 in Human, Monkey, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cysteinyl Leukotriene R1/CysLTR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 6 - 14 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q9Y271
Alias de gen CysLT(1), CYSLT1CysLT1, CYSLT1R, CYSLTR, CysLTR1, Cysteinyl leukotriene D4 receptor, cysteinyl leukotriene receptor 1, G-protein coupled receptor HG55, HG55, HMTMF81, LTD4 receptor, MGC46139
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd extracellular domain of human Cysteinyl Leukotriene R1/CysLTR1.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10800
Especies diana Human, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.