missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cystatin B/Stefin B Antibody (CPTC-CSTB-3), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18528703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18528703 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18528703 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308538R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cystatin B/Stefin B Monoclonal antibody specifically detects Cystatin B/Stefin B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cystatin B/Stefin B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-CSTB-3
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CPI-B, CST6cystatin B (liver thiol proteinase inhibitor)10STFBcystatin-B, cystatin B (stefin B), EPM1, Liver thiol proteinase inhibitor, PME, stefin B, stefin-B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cystatin B/Stefin B protein (Uniprot: P04080)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1476
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.