missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYRPTIC/CFC1 Antibody (MM0205-8D12), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18030768 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18030768 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18030768 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212209AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYRPTIC/CFC1 Monoclonal specifically detects CYRPTIC/CFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYRPTIC/CFC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0205-8D12
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CFC1B, cripto, FRL-1, cryptic family 1, Cryptic family protein 1, cryptic protein, CRYPTICFLJ77897, HTX2MGC133213
Símbolos de los genes CFC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CYRPTIC/CFC1
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55997
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.