missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyr61/CCN1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18717541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18717541 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18717541 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100356JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cyr61/CCN1 Polyclonal antibody specifically detects Cyr61/CCN1 in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyr61/CCN1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCN family member 1, CCN1IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, cysteine-rich, angiogenic inducer, 61, GIG1cysteine-rich heparin-binding protein 61, IBP-10, IGFBP-10, IGFBP10cysteine-rich, anigogenic inducer, 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, protein CYR61, Protein GIG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to the human CYR61 protein sequence (between residues 150-250). [UniProt# O00622]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3491
Especies diana Human, Mouse, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.