missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CYP4F2 Polyclonal antibody specifically detects CYP4F2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CYP4F2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | CPF2, CYPIVF2, Cytochrome P450 4F2, cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 2, cytochrome P450, subfamily IVF, polypeptide 2, Cytochrome P450-LTB-omega, EC 1.14.13.30, leukotriene B4 omega-hydroxylase, Leukotriene-B(4) 20-monooxygenase 1, leukotriene-B(4) omega-hydroxylase 1, leukotriene-B4 20-monooxygenase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-120 of human CYP4F2 (NP_001073.3). AFYDNCRRLRCFPQPPRRNWFWGHQGMVNPTEEGMRVLTQLVATYPQGFKVWMGPISPLLSLCHPDIIRSVINASAAIAPK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?