missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyp4a12a Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 51157-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. Mouse Cyp4a12a oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. For modification, the MW of Cyp4a12a is about 58-70 kDa in western blot detection.Especificaciones
| Cyp4a12a | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Cyp4a12a | |
| Cyp4a12, Cyp4a12a | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 266674, 277753 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.61 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q91WL5 | |
| Cyp4a12a, Cyp4a8 | |
| Cyp4a12a Fusion Protein Ag0509 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?