missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyp4a12a Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7212413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16856425 20 μL 20 microlitros
16846425 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16856425

Marca: Proteintech 511571AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. Mouse Cyp4a12a oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. For modification, the MW of Cyp4a12a is about 58-70 kDa in western blot detection.

Especificaciones

Antígeno Cyp4a12a
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.61 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Cyp4a12a
N.º de referencia del gen Q91WL5
Alias de gen Cyp4a12, Cyp4a12a
Símbolos de los genes Cyp4a12a, Cyp4a8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cyp4a12a Fusion Protein Ag0509
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 266674, 277753
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.