missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyp4a12a Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 51157-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. Mouse Cyp4a12a oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. For modification, the MW of Cyp4a12a is about 58-70 kDa in western blot detection.Especificaciones
| Cyp4a12a | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Cyp4a12a | |
| Cyp4a12, Cyp4a12a | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 266674, 277753 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.61 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q91WL5 | |
| Cyp4a12a, Cyp4a8 | |
| Cyp4a12a Fusion Protein Ag0509 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido