missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP2R1 Antibody (M26-P6H1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18685286 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18685286 0.1 mL 0.10 ml
18644138 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18685286

Marca: Novus Biologicals NBP250204

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYP2R1 Monoclonal antibody specifically detects CYP2R1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYP2R1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon M26-P6H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen Cytochrome P450 2R1, cytochrome P450, family 2, R1, cytochrome P450, family 2, subfamily R, polypeptide 1, EC 1.14.13.15, MGC4663, vitamin D 25-hydroxylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide QPYLICAERR (C-terminal sequence).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120227
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.