missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP2R1 Antibody (M26-P6H1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18644138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18644138 0.025 mL 0.03 ml
18685286 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18644138 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2502040.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYP2R1 Monoclonal antibody specifically detects CYP2R1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYP2R1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon M26-P6H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen Cytochrome P450 2R1, cytochrome P450, family 2, R1, cytochrome P450, family 2, subfamily R, polypeptide 1, EC 1.14.13.15, MGC4663, vitamin D 25-hydroxylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide QPYLICAERR (C-terminal sequence).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120227
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.