Learn More
CYP27A1 Antibody (V29-P4B8*B2), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18258049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18258049 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18258049
Marca: Novus Biologicals NBP276660AF405
Mouse Monoclonal Antibody
CYP27A1 Monoclonal specifically detects CYP27A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CYP27A1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon V29-P4B8*B2
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 12-alpha-triol 27-hydroxylase, 7-alpha, cholestanetriol 26-monooxygenase, CP27,5-beta-cholestane-3-alpha, 7-alpha, 12-alpha-triol 27-hydroxylase, CTX5-beta-cholestane-3-alpha, CYP275-beta-cholestane-3-alpha, 7-alpha, 12-alpha-triol 26-hydroxylase, Cytochrome P450 27, cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XXVIIA (steroid 27-hydroxylase, cerebrotendinousxanthomatosis), polypeptide 1, Cytochrome P-450C27/25, EC 1.14.13.15, sterol 26-hydroxylase, mitochondrial, Sterol 27-hydroxylase, Vitamin D(3) 25-hydroxylase
Símbolos de los genes CYP27A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide KVVLAPETGEL (C-terminal sequence)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ