Learn More
CYP27A1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18322368 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18322368 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18322368
Marca: Novus Biologicals H00001593B01P
Mouse Polyclonal Antibody
CYP27A1 Polyclonal antibody specifically detects CYP27A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CYP27A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_000775.1
Alias de gen 12-alpha-triol 27-hydroxylase, 7-alpha, cholestanetriol 26-monooxygenase, CP27,5-beta-cholestane-3-alpha, 7-alpha, 12-alpha-triol 27-hydroxylase, CTX5-beta-cholestane-3-alpha, CYP275-beta-cholestane-3-alpha, 7-alpha, 12-alpha-triol 26-hydroxylase, Cytochrome P450 27, cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XXVIIA (steroid 27-hydroxylase, cerebrotendinousxanthomatosis), polypeptide 1, Cytochrome P-450C27/25, EC 1.14.13.15, sterol 26-hydroxylase, mitochondrial, Sterol 27-hydroxylase, Vitamin D(3) 25-hydroxylase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CYP27A17A1 (NP_000775.1, 1 a.a. ~ 531 a.a) full-length human protein. MAALGCARLRWALRGAGRGLCPHGARAKAAIPAALPSDKATGAPGAGPGVRRRQRSLEEIPRLGQLRFFFQLFVQGYALQLHQLQVLYKAKYGPMWMSYLGPQMHVNLASAPLLEQVMRQEGKYPVRNDMELWKEHRDQHDLTYGPFTTEGHHWYQLRQALNQRLLKPAEAALYTDAFNEVIDDFMTRLDQLRAESASGNQVSDMAQLFYYFALEAICYILFEKRIGCLQRSIPEDTVTFVRSIGLMFQNSLYATFLPKWTRPVLPFWKRYLDGWNAIFSFGKKLIDEKLEDMEAQLQAAGPDGIQVSGYLHFLLASGQLSPREAMGSLPELLMAGVDTTSNTLTWALYHLSKDPEIQEALHEEVVGVVPAGQVPQHKDFAHMPLLKAVLKETLRLYPVVPTNSRIIEKEIEVDGFLFPKNTQFVFCHYVVSRDPTAFSEPESFQPHRWLRNSQPATPRIQHPFGSVPFGYGVRACLGRRIAELEMQLLLARLIQKYKVVLAPETGELKSVARIVLVPNKKVGLQFLQRQC
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG