missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP24A1 Antibody (SR2038), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18608234 100 μg 100 microlitros
18617644 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18608234 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321951100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CYP24A1 Monoclonal antibody specifically detects CYP24A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYP24A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2038
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen 25-dihydroxyvitamin D(3) 24-hydroxylase, mitochondrial, CP241, CYP241,25-alphadihydroxyvitamin D3 24-hydroxylase, Cytochrome P450 24A1, cytochrome P450, family 24, subfamily A, polypeptide 1,24-OHase, cytochrome P450, subfamily XXIV (vitamin D 24-hydroxylase), Cytochrome P450-CC24, EC 1.14.13.n4, exo-mitochondrial protein, MGC126273, MGC126274, P450-CC24, vitamin D 24-hydroxylase, Vitamin D(3) 24-hydroxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CYP24A1 (Uniprot #: Q07973)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.