Learn More
CYP20A1 Antibody (Z27-P3H7*E3), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18171848 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18171848 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18171848
Marca: Novus Biologicals NBP250192G
Mouse Monoclonal Antibody
CYP20A1 Monoclonal specifically detects CYP20A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CYP20A1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon Z27-P3H7*E3
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CYP-M, cytochrome P450 20A1, cytochrome P450 monooxygenase, cytochrome P450, family 20, subfamily A, polypeptide 1, EC 1.14, MGC22229
Símbolos de los genes CYP20A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide AWITVSKRY
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57404
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG