missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP1B1 Antibody (V96) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687927 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18687927 0.025 mL 0.03 ml
18695286 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687927

Marca: Novus Biologicals NBP2501910.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYP1B1 Monoclonal antibody specifically detects CYP1B1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYP1B1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon V96
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen aryl hydrocarbon hydroxylase, CP1B, CYPIB1, cytochrome P450 1B1, cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily I (dioxin-inducible), polypeptide 1 (glaucoma 3, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, GLC3A, microsomal monooxygenase, P4501B1, primary infantile), xenobiotic monooxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide - GSAFADRPAF.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1545
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.