missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CYP17A1 Monoclonal Antibody (OTI3D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503437S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CYP17A1 Monoclonal antibody specifically detects CYP17A1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| CYP17A1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P05093 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1586 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3D9 | |
| Unconjugated | |
| CYP17A1 | |
| 17a-hydroxylase; 17-alpha-hydroxyprogesterone aldolase; CPT7; Cyp17; Cyp17a1; CYPXVII; cytochrome P450 17A1; cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1; cytochrome p450 XVIIA1; cytochrome P450, 17; cytochrome P450, 17a1; cytochrome P450, family 17, subfamily A, polypeptide 1; cytochrome P450, subfamily 17; Cytochrome P450, subfamily XVII; cytochrome P450, subfamily XVII (steroid 17-alpha-hydroxylase), adrenal hyperplasia; Cytochrome P450c17; cytochrome P450-C17; HGNC:2593; P45017alpha; p450c17; P450-C17; S17AH; steroid 17-alpha hydroxylase; steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase; Steroid 17-alpha-monooxygenase | |
| Full length human recombinant protein of human CYP17A1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido