Learn More
CYP17A1 Monoclonal Antibody (OTI3D9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200012949
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17549281 30 μL 30 microlitros
17529281 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17549281
Marca: Origene Technologies TA503437S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CYP17A1 Monoclonal antibody specifically detects CYP17A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CYP17A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CYP17A1
N.º de referencia del gen P05093
Alias de gen 17a-hydroxylase; 17-alpha-hydroxyprogesterone aldolase; CPT7; Cyp17; Cyp17a1; CYPXVII; cytochrome P450 17A1; cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1; cytochrome p450 XVIIA1; cytochrome P450, 17; cytochrome P450, 17a1; cytochrome P450, family 17, subfamily A, polypeptide 1; cytochrome P450, subfamily 17; Cytochrome P450, subfamily XVII; cytochrome P450, subfamily XVII (steroid 17-alpha-hydroxylase), adrenal hyperplasia; Cytochrome P450c17; cytochrome P450-C17; HGNC:2593; P45017alpha; p450c17; P450-C17; S17AH; steroid 17-alpha hydroxylase; steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase; Steroid 17-alpha-monooxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CYP17A1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1