Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy5
Código de producto. 10116624 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 5 nM
5 nm
5 x 5 nM
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10116624 2 x 5 nM cada uno
10269114 5 x 5 nM cada uno
10407104 5 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10116624 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 25800862
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
  • Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μg por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D
Cantidad 2 x 5 nM
Tipo de producto Tinte mínimo de flúor con Cy5 Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 10 nM de tinte mínimo de flúor Cy5 CyDye DIGE
Suficiente para Para experimentos con un número limitado de variables, hasta 25 etiquetado
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Rojo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1