Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy3
Código de producto. 10525205 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 × 5 nM
5 nm
5 x 5 nM
Tamaño de la unidad:
cada uno
10525205 5 nm cada uno
10406934 5 x 5 nM cada uno
10774597 2 × 5 nM cada uno
3 options
Código de producto. 10525205
Marca: Cytiva 25801083
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
  • Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μg por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D
Cantidad 5 nm
Tipo de producto Tinte mínimo de flúor con Cy3 Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 5 nM de tinte mínimo de flúor Cy3 CyDye DIGE
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Verde
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .