Descripción
- Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
- Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
- Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
- No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
- La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
- Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μg por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D |
| Cantidad | 5 nm |
| Tipo de producto | Tinte mínimo de flúor con Cy2 Amersham CyDye DIGE |
| Contenido del kit | 5 nM de tinte mínimo de flúor Cy2 CyDye DIGE |
| Contenido y almacenamiento | De -15 °C a -30 °C |
| Color | Azul |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .