Descripción
- Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
- Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
- Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
- No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
- La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
Todos los tintes mínimos permiten el etiquetado 50 μg de la proteína por reacción de etiquetado. Los kits de etiquetado de tinte mínimo contienen 2 nmol o 5 nmol de cada uno de los tintes mínimos.
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | El kit de etiquetado de muestras escasas está diseñado para utilizarse en aplicaciones en las que solo se dispone de pequeñas cantidades de muestra, por ejemplo, en la microdisección de captura por láser que detecta hasta 3 muestras de proteínas preetiquetadas, estándar en el mismo gel de electroforesis en 2-D. |
| Cantidad | 2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5 |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye DIGE |
| Contenido del kit | 2 nM de kit de etiquetado mínimo de flúor CyDye DIGE (Cy2, Cy3 y Cy5) |
| Contenido y almacenamiento | De -15 °C a -30 °C |
| Color | Azul, verde, rojo |