missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Kits de etiquetado de tinte mínimo de flúor CyDye ™DIGE

Código de producto. 15717707 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
5 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15717707

Marca: Cytiva 28934530

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Permite la detección de hasta tres muestras de proteínas y patrones previamente etiquetados en el mismo gel de electroforesis en 2-D. Los kits de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye™ DIGE contienen tintes fluorescentes de tamaño y carga emparejados y diseñados específicamente para detectar diferencias de abundancia de proteínas en la electroforesis en gel de diferencia de fluorescencia 2-D utilizando el sistema Ettan DIGE.

  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión

Todos los tintes mínimos permiten el etiquetado 50 μg de la proteína por reacción de etiquetado. Los kits de etiquetado de tinte mínimo contienen 2 nmol o 5 nmol de cada uno de los tintes mínimos.

Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) El kit de etiquetado de muestras escasas está diseñado para utilizarse en aplicaciones en las que solo se dispone de pequeñas cantidades de muestra, por ejemplo, en la microdisección de captura por láser que detecta hasta 3 muestras de proteínas preetiquetadas, estándar en el mismo gel de electroforesis en 2-D.
Cantidad 2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
Tipo de producto Kit de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 2 nM de kit de etiquetado mínimo de flúor CyDye DIGE (Cy2, Cy3 y Cy5)
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Azul, verde, rojo
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado