Learn More
Cytiva Kits de etiquetado de tinte mínimo de flúor CyDye ™DIGE
Código de producto. 10279184 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
5 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10279184
Marca: Cytiva 25801065
Permite la detección de hasta tres muestras de proteínas y patrones previamente etiquetados en el mismo gel de electroforesis en 2-D. Los kits de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye™ DIGE contienen tintes fluorescentes de tamaño y carga emparejados y diseñados específicamente para detectar diferencias de abundancia de proteínas en la electroforesis en gel de diferencia de fluorescencia 2-D utilizando el sistema Ettan DIGE.
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
Todos los tintes mínimos permiten el etiquetado 50 μg de la proteína por reacción de etiquetado. Los kits de etiquetado de tinte mínimo contienen 2 nmol o 5 nmol de cada uno de los tintes mínimos.
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2D
Cantidad 5 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
Tipo de producto Kit de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 5 nM de kit de etiquetado mínimo de flúor CyDye DIGE (Cy2, Cy3 y Cy5)
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Azul, verde, rojo
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro||
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.