Learn More
Cytiva Kits de etiquetado de tinte mínimo de flúor CyDye ™DIGE
Código de producto. 10066084 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
5 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10066084 2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5 1 set
15717707 2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5 paquete de 2
10279184 5 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10066084 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28934530
Permite la detección de hasta tres muestras de proteínas y patrones previamente etiquetados en el mismo gel de electroforesis en 2-D. Los kits de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye™ DIGE contienen tintes fluorescentes de tamaño y carga emparejados y diseñados específicamente para detectar diferencias de abundancia de proteínas en la electroforesis en gel de diferencia de fluorescencia 2-D utilizando el sistema Ettan DIGE.
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
Todos los tintes mínimos permiten el etiquetado 50 μg de la proteína por reacción de etiquetado. Los kits de etiquetado de tinte mínimo contienen 2 nmol o 5 nmol de cada uno de los tintes mínimos.
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) El kit de etiquetado de muestras escasas está diseñado para utilizarse en aplicaciones en las que solo se dispone de pequeñas cantidades de muestra, por ejemplo, en la microdisección de captura por láser que detecta hasta 3 muestras de proteínas preetiquetadas, estándar en el mismo gel de electroforesis en 2-D.
Cantidad 2 nmol de cada uno: Cy2, Cy3 y Cy5
Tipo de producto Kit de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit 2 nM de kit de etiquetado mínimo de flúor CyDye DIGE (Cy2, Cy3 y Cy5)
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Azul, verde, rojo
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cy2, Cy3, Cy5