Learn More
Cytiva Diflúor CyDye™: Kits de etiquetado con tintes de saturación
Código de producto. 10615985 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 nM cada uno de Cy3 y Cy5
100 nM cada uno de Cy3, Cy5 y Extra Cy3 (400 nm) para geles preparativos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10615985 100 nM cada uno de Cy3 y Cy5 cada uno
10147244 100 nM cada uno de Cy3, Cy5 y Extra Cy3 (400 nm) para geles preparativos cada uno
2 options
Código de producto. 10615985
Marca: Cytiva 25800983
Permite la detección de hasta tres muestras de proteínas previamente etiquetadas y estándares en el mismo gel de electroforesis 2-D
  • Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
  • Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
  • Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
  • No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
  • La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
Contienen suficiente tinte de saturación de 100 nm cada Cy3 y Cy5 para al menos 12 reacciones de etiquetado, utilizando tan poco como 5 μg de proteína por reacción. 25-8009-84 contiene un vial adicional de tinte de saturación de Cy3 (400 nm) para etiquetar hasta 500 μ g de proteína en un gel preparativo.
Para aplicaciones en las que solo se dispone de pequeñas cantidades de muestra, por ejemplo, en la microdisección con captura láser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (aplicación) El kit de etiquetado de muestras escasas está diseñado para utilizarse en aplicaciones en las que solo se dispone de pequeñas cantidades de muestra, por ejemplo, en la microdisección con captura láser
Cantidad 100 nM cada uno de Cy3 y Cy5
Tipo de producto Kit de etiquetado mínimo de flúor Amersham CyDye DIGE
Contenido del kit Tinte de saturación de flúor de 100 nM con Cy3 CyDye DIGE para etiquetado analítico, tinte de saturación de flúor de 100 nM con Cy5 CyDye DIGE para etiquetado analítico
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Color Verde, rojo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1