Learn More
Ciclopropilmetilcetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 393.00€
CAS | 765-43-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8O |
Peso molecular (g/mol) | 84.118 |
Número MDL | MFCD00001297 |
Clave InChI | HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone |
PubChem CID | 13004 |
Nombre IUPAC | 1-Ciclopropiletanona |
SMILES | CC(=O)C1CC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11430014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13540.14 |
25 g |
29.80€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11440014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13540.22 |
100 g |
84.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13540.36 |
500 g |
393.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa ciclopropilmetilcetona se utilizó en la preparación de alcoholes homoalílicos. El acetilciclopropano se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos, productos agroquímicos y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
765-43-5 | |
84.118 | |
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N | |
13004 | |
CC(=O)C1CC1 |
C5H8O | |
MFCD00001297 | |
cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone | |
1-Ciclopropiletanona |
Especificaciones
Cyclopropyl methyl ketone | |
<-70°C | |
113°C to 114°C | |
C5H8O | |
MFCD00001297 | |
1633817 | |
Fully miscible in water. | |
CC(=O)C1CC1 | |
84.118 | |
84.12 |
765-43-5 | |
0.898 | |
16°C (61°F) | |
1.424 | |
UN1992 | |
cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone | |
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N | |
1-Ciclopropiletanona | |
13004 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H301-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 212-146-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5648000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only