Learn More
Ciclopentano, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736067 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638143 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10540361 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10686292 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10638143
Marca: Thermo Scientific Acros 111481000
Solicitar formato a granel o personalizado
Ciclopentano, 97 %, C5H10, número CAS-287-92-3, ciclopentano, ciclopentano, ciclopentanos, grupo ciclopentilo, hsdb 62, hidrocarburos, c5 y c6 cíclicos, pentametileno, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, 1 l, 96 % mín. (GC), 05, 19, 50,0 °C, CHEBI:23492, blanco, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.15
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Punto de fusión -94.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 50.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H10
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 19
Residuos después de la evaporación 0.01 % max.
Índice Merck 15, 2736
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.15
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Forma física Polvo