Learn More
Tetracarbonilo de ciclopentadienilvanadio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
11304929 2 g 2 g
11314929 0.5 g 0.50 g
2 options
Código de producto. 11304929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081123.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12108-04-2 | C9H5O4V | 228.076 g/mol
Employed as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12108-04-2
Fórmula molecular C9H5O4V
Peso molecular (g/mol) 228.076
Número MDL MFCD00014259
Clave InChI LIFGJKDEFQAOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon monoxide; cyclopentane; vanadium, tetracarbonyl .eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl vanadium
PubChem CID 498652
Nombre IUPAC monóxido de carbono; ciclopentano; vanadio
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl
Punto de fusión 138°C
Punto de ebullición 80°C to 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Cantidad 2 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física cristalino/a/s