Learn More
Ciclohexilmetildiclorosilano, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412790
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5578-42-7
Fórmula molecular C7H14Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 197.18
Clave InChI YUYHCACQLHNZLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylcyclohexyldichlorosilane, silane, dichlorocyclohexylmethyl, dichloro cyclohexyl methyl silane, cyclohexylmethyldichlorosilane, cyclohexane, dichloromethylsilyl, methyl cyclohexyldichlorosilane, cyclohexyl methyl dichlorosilane, cyclohexyl-dichloro-methylsilane, cyclohexyl-methyl-dichlorosilane, dichloro cyclohexyl methylsilane
PubChem CID 79685
Nombre IUPAC dicloro-ciclohexil-metilsilano
SMILES C[Si](C1CCCCC1)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethyldichlorosilane
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11Si(CH3)Cl2
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.095
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.18
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexylmethyldichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.