Learn More
Ciclohexano, para HPLC, Fisher Chemical
127.00€ - 168.00€
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
Número MDL | MFCD00003814 |
Clave InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | ciclohexano |
SMILES | C1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10365360
|
Fisher Chemical
C/8936/15 |
1 L | Frasco de vidrio ámbar |
127.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10030060
|
Fisher Chemical
C/8936/PB17 |
2.5 L | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
168.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
C1CCCCC1 |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
ciclohexano |
Especificaciones
6.5°C | |
Incolora | |
Líquido | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPaS at 20°C | |
C1CCCCC1 | |
84.16 |
110-82-7 | |
81°C | |
C6H12 | |
104mbar at 20°C | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexano | |
84.15g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Cyclohexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.