Learn More
Cicloheptilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550361
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5452-35-7
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.2
Número MDL MFCD00004153
Clave InChI VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
PubChem CID 2899
Nombre IUPAC cicloheptanamina
SMILES C1CCCC(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptylamine
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 54.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H13NH2
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 8
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheptylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.