Learn More
(Cicloheptatrieno)molibdeno tricarbonil, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11343638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
11343638 0.5 g 0.50 g
11353638 2 g 2 g
2 options
Código de producto. 11343638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039244.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-77-8
Fórmula molecular C10H11MoO3
Peso molecular (g/mol) 275.15
Número MDL MFCD00004160
Clave InChI ZWJSTNVCXCHPHF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cycloheptatriene molybdenum tricarbonyl, cycloheptatrienemolybdenum tricarbonyl, tris carbon monoxide cycloheptatriene molybdenum
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Cycloheptatriene)molybdenum tricarbonyl
Punto de fusión 100°C to 101°C (decomposition)
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s