missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cyclin L2 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin L2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cyclin L2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | ania-6b, CCNM, cyclin L2, cyclin M, cyclin-L2, DKFZp761A1210, DKFZp762O195, HCLA-ISO, HLA-ISO, Paneth cell-enhanced expression protein, PCEE, SB138 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-150 of human Cyclin L2 (NP_001307082.1). QLYARKKVDLTHLEGEVEKRKHAIEEAKAQARGLLPGGTQVLDGTSGFSPAPKLVESPKEGKGSKPSPLSVKNTKRRLEGAKKAKADSPVN |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?