Learn More
Cyclin E2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18671776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18671776 100 μg 100 microlitros
18652726 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18671776
Marca: Novus Biologicals NBP299464100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclin E2 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin E2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin E2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CYCE2, cyclin E2, G1/S-specific cyclin E2, G1/S-specific cyclin-E2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Cyclin E2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG