missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E2 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18786330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18786330 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18786330 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500130MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cyclin E2 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin E2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin E2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CYCE2, cyclin E2, G1/S-specific cyclin E2, G1/S-specific cyclin-E2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial residue sequence of Cyclin E2 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.