Learn More
Cyclin E1 Rabbit anti-Human, Clone: CCNE1/4935R, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7233784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18303923 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18303923 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30748820UG
Rabbit Monoclonal Antibody
Cyclin E1 Monoclonal specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin E1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCNE1/4935R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Cyclin E1 protein fragment (around aa 10-176) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 898
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ