missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin E1 Mouse anti-Human, Clone: CCNE1/2460, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
479.85€
Especificaciones
| Antígeno | Cyclin E1 |
|---|---|
| Clon | CCNE1/2460 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18621038
|
Novus Biologicals
NBP3-07484-100ug |
100 μg |
508.00€ 479.85€ / 100 microgramos Ahorro 28.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclin E1 Monoclonal specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.Especificaciones
| Cyclin E1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 898 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
| CCNE1/2460 | |
| Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1 | |
| Recombinant human Cyclin E1 protein fragment (around aa 10-176) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto