missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1 Mouse anti-Human, Clone: CCNE1/2460, Novus Biologicals™

Código de producto. 18621038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18621038 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621038

Marca: Novus Biologicals NBP307484100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin E1 Monoclonal specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin E1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCNE1/2460
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cyclin E1 protein fragment (around aa 10-176) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 898
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.