missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1 Antibody (CCNE1/2460), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18560941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18560941 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18560941 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308805AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin E1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CCNE1/2460
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cyclin E1 protein fragment (around aa 10-176) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP24864)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 898
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.