Learn More
Cyclin E1 Antibody (3A5), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043323 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043323 100 μL 100 microlitros
30043136 50 μL 50 microlitros
2 options
Código de producto. 30043323
Marca: Novus Biologicals NBP326692100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin E1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3A5
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Cyclin E1 [UniProt P24864]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 898
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG