Learn More
Cyclin D3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | Cyclin D3 |
---|---|
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825125
|
Proteintech
26755-1-AP-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16815125
|
Proteintech
26755-1-AP-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The immunogen for the anti-h-Cyclin D3 was a recombit full length Cyclin D3 protein recognizing a 34 kD protein. Cyclin D3 is a G1 cyclin closedly related to Cyclins D1 and D2 phase progression. Like Cyclin D1 and Cyclin D2, it is activated by the same mechanisms and can phosphorylate pRB when associated with cdk4 and cdk6.Especificaciones
Cyclin D3 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
P30281, P48961 | |
25193, 896 | |
Cyclin D3 Fusion Protein Ag25151 | |
Primary | |
-20°C | |
CCND3 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CCND3, Cyclin D3, G1/S specific cyclin D3 | |
CCND3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |