Learn More
Cyclin D3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061627 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18600562 0.02 mL 0.02 ml
18669391 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18600562
Marca: Novus Biologicals NBP2929370.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclin D3 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin D3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin D3
Aplicaciones Western Blot, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Knockout Validated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen cyclin D3, D3-type cyclin, G1/S-specific cyclin D3, G1/S-specific cyclin-D3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-292 of human Cyclin D3 (NP_001751.1). SMIATGSIGAAVQGLGACSMSGDELTELLAGITGTEVDCLRACQEQIEAALRESLREASQTSSSPAPKAPRGSSSQGPSQTSTPTDVTAIHL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 896
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG