missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin D2 Antibody (CCND2/2620), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18676966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18676966 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18676966

Marca: Novus Biologicals NBP308804PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin D2 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin D2
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CCND2/2620
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen cyclin D2, G1/S-specific cyclin D2, G1/S-specific cyclin-D2, KIAK0002, MGC102758
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cyclin D2 (CCND2) protein (Uniprot: IDP30279)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 894
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.