Descripción
Cyclin D1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D1 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cyclin D1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL12328 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a Synthetic Peptide of P24385. Actual immunogen sequence is proprietary. |
| Mostrar más |