missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin D1 Antibody (CCND1/809), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18117938 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18117938 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18117938

Marca: Novus Biologicals NBP247921AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin D1 Monoclonal specifically detects Cyclin D1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin D1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CCND1/809
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31
Símbolos de los genes CCND1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cyclin D1 protein (Uniprot: P24385)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 595.0
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 36kDa, identified as cyclin D1. Cyclin D1, one of the key cell cycle regulators, is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms. This antibody neutralizes the activity of cyclin D1 in vivo. About 60% of mantle cell lymphomas (MCL) contain a t(11; 14)(q13; q32) translocation resulting in over-expression of cyclin D1. This antibody is useful in identifying mantle cell lymphomas (cyclin D1 positive) from CLL/SLL and follicular lymphomas (cyclin D1 negative). Occasionally, hairy cell leukemia and plasma cell myeloma weakly express Cyclin D1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.